Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, trans-Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
E0838-5G E0838-25G
TCIAE0838-5GEA 107 EUR
TCIAE0838-5G TCIAE0838-25G
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD16295187
Núm. CAS: 3618-04-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %