Ethyl-2-(p-Toluenesulphonyloxy)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(p-Toluenesulphonyloxy)acetic Acid Ethyl Ester
E0851-1G E0851-5G
TCIAE0851-1GEA 131 EUR
TCIAE0851-1G TCIAE0851-5G
Ethyl-2-(p-Toluenesulphonyloxy)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-(p-Toluenesulphonyloxy)acetate
Formula: C₁₁H₁₄O₅S
MW: 258.29 g/mol
Núm. CAS: 39794-75-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C