Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
E0855-5G
E0855-1G
TCIAE0855-5GEA
114
EUR
TCIAE0855-5G
TCIAE0855-1G
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formula:
C₁₅H₂₀ClNO₃ MW: 297,78 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012792 Núm. CAS: 52763-21-0 EINECS: 258-162-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |