4-Ethoxycinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Ethoxyphenyl)acrylic Acid
E0856-25G E0856-5G
TCIAE0856-25GEA 381 EUR
TCIAE0856-25G TCIAE0856-5G
4-Ethoxycinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Ethoxycinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Número MDL: MFCD11040581
Núm. CAS: 2373-79-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C