Etodolac ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Etodlic acid, 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 2-(1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
E0858-25G E0858-5G
TCIAE0858-25GEA 138 EUR
TCIAE0858-25G TCIAE0858-5G
Etodolac ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Etodolac
Formula: C₁₇H₂₁NO₃
MW: 287.36 g/mol
Pto. de fusión: 148°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133313
Núm. CAS: 41340-25-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,03874
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %