Ethyl-1H-tetrazole-5-acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-Tetrazole-5-acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2H-tetrazol-5-yl)acetate
E0859-25G E0859-5G
TCIAE0859-25GEA 327 EUR
TCIAE0859-25G TCIAE0859-5G
Ethyl-1H-tetrazole-5-acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethyl-1H-tetrazole-5-acetate
Formula: C₅H₈N₄O₂
MW: 156,15 g/mol
Número MDL: MFCD00274213
Núm. CAS: 13616-37-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 126.0 to 130.0 deg-C