Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methylnipecotic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Methylnipecotate, 1-Methyl-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-methylpiperidine-3-carboxylate
E0863-25G E0863-5G
TCIAE0863-25GEA 112 EUR
TCIAE0863-25G TCIAE0863-5G
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00006496
Núm. CAS: 5166-67-6
EINECS: 225-951-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %