Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinate, 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinic acid ethyl ester
E0869-1G E0869-5G
TCIAE0869-1GEA 94 EUR
TCIAE0869-1G TCIAE0869-5G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,1900 g/mol
Pto. de fusión: 210°C
Número MDL: MFCD02929397
Núm. CAS: 70254-52-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %