Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
E0871-1G
E0871-5G
TCIAE0871-1GEA
21
EUR
TCIAE0871-1G
TCIAE0871-5G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Formula:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Pto. Ebullición: 140°C |
Número MDL:
MFCD00010844 Núm. CAS: 37622-90-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)