β-Estradiol-17-valerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: beta-Estradiol 17-Valerate
E0876-1G E0876-5G
TCIAE0876-1GEA 85 EUR
TCIAE0876-1G TCIAE0876-5G
β-Estradiol-17-valerate ≥98.0% (por GC)
β-Estradiol-17-valerate
Formula: C₂₃H₃₂O₃
MW: 356,506 g/mol
Número MDL: MFCD00056541
Núm. CAS: 979-32-8
EINECS: 213-559-2
Índice Merck: 14,03703
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +41.0 to +44.0 deg (C=2, CHCL3)