Ethyl pyrimidine-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-pyrimidinecarboxylate
E0881-5G E0881-25G
TCIAE0881-5GEA 119 EUR
TCIAE0881-5G TCIAE0881-25G
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD09832999
Núm. CAS: 62846-82-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C