Acetato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0883-5G
E0883-25G
TCIAE0883-5GEA
45
EUR
TCIAE0883-5G
TCIAE0883-25G
Acetato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Acetato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula:
C₈H₁₄N₂O₂ Pto. de inflamación: 164°C |
Número MDL:
MFCD06798186 Núm. CAS: 143314-17-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid to cloudy liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 % (total of Ion-Pair) |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.0960 to 1.1060 |
Refractive index n20/D | 1.4940 to 1.5040 |