5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0887-25G
E0887-5G
TCIAE0887-25GEA
124
EUR
TCIAE0887-25G
TCIAE0887-5G
5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
Formula:
C₉H₉NO₄ Pto. de fusión: 156°C |
Número MDL:
MFCD00071733 Núm. CAS: 102268-15-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |