Ethyl-1-ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
E0888-5G E0888-25G
TCIAE0888-5GEA 32 EUR
TCIAE0888-5G TCIAE0888-25G
Ethyl-1-ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-1-ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂F₃NO₃
Número MDL: MFCD00276022
Núm. CAS: 100501-62-0
EINECS: 405-880-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C