Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0891-1G
E0891-5G
TCIAE0891-1GEA
42
EUR
TCIAE0891-1G
TCIAE0891-5G
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formula:
C₆H₆BrNO₂S Pto. Ebullición: 68°C |
Número MDL:
MFCD00463837 Núm. CAS: 41731-83-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |