(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2S,3S)-N-t-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane, Darunavir Impurity 22
E0893-5G E0893-1G
TCIAE0893-5GEA 55 EUR
TCIAE0893-5G TCIAE0893-1G
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane ≥98.0% (por GC)
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
Formula: C₁₅H₂₁NO₃
MW: 263,34 g/mol
Número MDL: MFCD02258997
Núm. CAS: 98737-29-2
EINECS: 425-420-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=1, methanol)