Etomidate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl (R)-(+)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
E0897-100MG E0897-500MG
TCIAE0897-100MGEA 70 EUR
TCIAE0897-100MG TCIAE0897-500MG
Etomidate ≥98.0% (por GC)
Etomidate
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00869295
Núm. CAS: 33125-97-2
EINECS: 251-385-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03881
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +71.0 deg (C=1, EtOH)