Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0900-5G E0900-25G E0900-1G
TCIAE0900-5GEA 44 EUR
TCIAE0900-5G TCIAE0900-25G TCIAE0900-1G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂S
Pto. Ebullición: 154°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788564
Núm. CAS: 100367-77-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C