Ethyl-1-hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
E0901-1G E0901-5G
TCIAE0901-1GEA 58 EUR
TCIAE0901-1G TCIAE0901-5G
Ethyl-1-hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethyl-1-hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₇N₃O₃
Número MDL: MFCD06796746
Núm. CAS: 137156-41-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %