Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ethyl 1,4-Benzodioxane-2-carboxylate, Ethyl 2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate, 1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid ethyl ester
E0902-25G
E0902-5G
TCIAE0902-25GEA
277
EUR
TCIAE0902-25G
TCIAE0902-5G
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₂O₄ MW: 208,2100 g/mol Pto. Ebullición: 115°C |
Número MDL:
MFCD01099774 Núm. CAS: 4739-94-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |