Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
E0907-1G E0907-5G
TCIAE0907-1GEA 33 EUR
TCIAE0907-1G TCIAE0907-5G
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00602139
Núm. CAS: 32955-21-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C