Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0910-1G E0910-5G
TCIAE0910-1GEA 25 EUR
TCIAE0910-1G TCIAE0910-5G
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Número MDL: MFCD00641330
Núm. CAS: 39786-35-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C