Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
E0918-1G
E0918-5G
TCIAE0918-1GEA
31
EUR
TCIAE0918-1G
TCIAE0918-5G
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal ≥98.0% (by HPLC)
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Formula:
C₂₀H₂₆O₃ MW: 314,43 g/mol |
Número MDL:
MFCD08062585 Núm. CAS: 5571-36-8 EINECS: 427-230-8 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 154.0 to 158.0 deg-C |