3-O-ethyl-L-ascorbic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-4-ethoxy-3-hydroxyfuran-2(5H)-one
E0926-5G
E0926-25G
TCIAE0926-5GEA
53
EUR
TCIAE0926-5G
TCIAE0926-25G
3-O-ethyl-L-ascorbic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-O-ethyl-L-ascorbic acid
Formula:
C₈H₁₂O₆ MW: 204,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09261382 Núm. CAS: 86404-04-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 112.0 to 116.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +45.0 to +49.0 deg (C=1、MeOH) |