2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoate, 2-(3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
E0928-5G
E0928-25G
TCIAE0928-5GEA
70
EUR
TCIAE0928-5G
TCIAE0928-25G
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Formula:
C₁₃H₁₆O₅ MW: 252,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD08704233 Núm. CAS: 99469-99-5 EINECS: 427-630-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |