Ethyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate, 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester
E0929-25G E0929-100G E0929-500G
TCIAE0929-25GEA 17 EUR
TCIAE0929-25G TCIAE0929-100G TCIAE0929-500G
Ethyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD00152488
Núm. CAS: 6413-10-1
EINECS: 229-114-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %