Ciclobutanocarboxilato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0931-5G E0931-25G
TCIAE0931-5GEA 41 EUR
TCIAE0931-5G TCIAE0931-25G
Ciclobutanocarboxilato de etilo ≥98.0% (por GC)
Ciclobutanocarboxilato de etilo
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00001321
Núm. CAS: 14924-53-9
EINECS: 238-995-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %