2,4-Difluorobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2,4-difluorobenzoate
E0935-5G E0935-25G
TCIAE0935-5GEA 16 EUR
TCIAE0935-5G TCIAE0935-25G
2,4-Difluorobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₈F₂O₂
Pto. Ebullición: 88°C
Número MDL: MFCD00153149
Núm. CAS: 108928-00-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %