Emedastine difumarate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0936-200MG
E0936-1G
TCIAE0936-200MGEA
139
EUR
TCIAE0936-200MG
TCIAE0936-1G
Emedastine difumarate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Emedastine difumarate
Formula:
C₁₇H₂₆N₄O |
Número MDL:
MFCD00923844 Núm. CAS: 87233-62-3 Índice Merck: 14,03557 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |