4-Ethoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0942-1G
E0942-5G
TCIAE0942-1GEA
41
EUR
TCIAE0942-1G
TCIAE0942-5G
4-Ethoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
4-Ethoxy-3-nitropyridine
Formula:
C₇H₈N₂O₃ |
Número MDL:
MFCD00234959 Núm. CAS: 1796-84-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |