Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0943-1G E0943-5G
TCIAE0943-1GEA 30 EUR
TCIAE0943-1G TCIAE0943-5G
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Formula: C₉H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 106°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044715
Núm. CAS: 20826-94-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %