Ethyl-2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate
E0945-1G E0945-5G
TCIAE0945-1GEA 33 EUR
TCIAE0945-1G TCIAE0945-5G
Ethyl-2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250.12 g/mol
Número MDL: MFCD03791227
Núm. CAS: 22900-83-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C