Ebselen ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one
E0946-25MG E0946-100MG
TCIAE0946-25MGEA 51 EUR
TCIAE0946-25MG TCIAE0946-100MG
Ebselen ≥98.0% (por GC)
Ebselen
Formula: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00210937
Núm. CAS: 60940-34-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03486
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C