5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0951-5G E0951-25G
TCIAE0951-5GEA 54 EUR
TCIAE0951-5G TCIAE0951-25G
5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine ≥98.0% (por GC)
5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine
Formula: C₁₅H₁₆N₂O₃
Número MDL: MFCD09032965
Núm. CAS: 85583-54-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C