Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0952-1G
E0952-5G
TCIAE0952-1GEA
35
EUR
TCIAE0952-1G
TCIAE0952-5G
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Formula:
C₆H₈N₂O₂ Pto. Ebullición: 51°C |
Número MDL:
MFCD03426031 Núm. CAS: 33543-78-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 179.0 to 183.0 deg-C |