1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate, Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate, Ethyl 1-Boc-3-piperidinecarboxylate
E0954-5G E0954-25G
TCIAE0954-5GEA 42 EUR
TCIAE0954-5G TCIAE0954-25G
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC)
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,33 g/mol
Número MDL: MFCD04116274
Núm. CAS: 130250-54-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C