Indol-3-carboxilato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1H-indole-3-carboxylate
E0955-1G E0955-5G
TCIAE0955-1GEA 24 EUR
TCIAE0955-1G TCIAE0955-5G
Indol-3-carboxilato de etilo ≥97.0% (por GC)
Indol-3-carboxilato de etilo
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00228454
Núm. CAS: 776-41-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C