1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Vinyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 4-Vinyl-1,2-epoxycyclohexane
E0956-25ML E0956-250ML
TCIAE0956-25MLEA 18 EUR
TCIAE0956-25ML TCIAE0956-250ML
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₂O
MW: 124.18 g/mol
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de fusión: –100°C
Pto. de inflamación: 58°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022356
Núm. CAS: 106-86-5
EINECS: 203-436-1
UN: 3271
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)