Econazole nitrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-[2-(4-Chlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole Nitrate, Ecostatin, 1-[2-(4-Chlorophenylmethoxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole nitrate
E0957-5G E0957-25G
TCIAE0957-5GEA 52 EUR
TCIAE0957-5G TCIAE0957-25G
Econazole nitrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Econazole nitrate
Formula: C₁₈H₁₅Cl₃N₂O·HNO₃
MW: 444.69 g/mol
Número MDL: MFCD00058160
Núm. CAS: 24169-02-6
EINECS: 246-053-5
Índice Merck: 14,03502
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %