(S)-Citalopram oxalate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate
E0958-200MG E0958-1G
TCIAE0958-200MGEA 49 EUR
TCIAE0958-200MG TCIAE0958-1G
(S)-Citalopram oxalate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-Citalopram oxalate
Formula: C₂₀H₂₁FN₂O
MW: 414,43 g/mol
Pto. de fusión: 146°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06407826
Núm. CAS: 219861-08-2
Índice Merck: 14,02318
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +14.0 deg (C=1,MeOH)