3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 1,5-Dihydro-3-ethyl-4-methyl-2H-pyrrol-2-one
E0964-5G E0964-25G
TCIAE0964-5GEA 39 EUR
TCIAE0964-5G TCIAE0964-25G
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Formula: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Número MDL: MFCD00173861
Núm. CAS: 766-36-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C