1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Ethynylphenyl)-2-phenylacetylene, 4-Ethynyldiphenylacetylene
E0967-200MG E0967-1G
TCIAE0967-200MGEA 64 EUR
TCIAE0967-200MG TCIAE0967-1G
1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene
Formula: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Número MDL: MFCD27665710
Núm. CAS: 92866-00-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C