2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0968-5G E0968-25G
TCIAE0968-5GEA 48 EUR
TCIAE0968-5G TCIAE0968-25G
2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 45°C
Pto. de fusión: 5°C
Número MDL: MFCD00001789
Núm. CAS: 6609-57-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %