Ethyl-2-bromoisovalerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0969-25G E0969-5G
TCIAE0969-25GEA 90 EUR
TCIAE0969-25G TCIAE0969-5G
Ethyl-2-bromoisovalerate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-bromoisovalerate
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00026855
Núm. CAS: 609-12-1
EINECS: 210-178-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %