(±)-2-Bromovalerato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0970-25G E0970-100G
TCIAE0970-25GEA 32 EUR
TCIAE0970-25G TCIAE0970-100G
(±)-2-Bromovalerato de etilo ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Bromovalerato de etilo
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00000159
Núm. CAS: 615-83-8
EINECS: 210-450-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %