S-Ethyl thiopropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0971-25ML E0971-5ML
TCIAE0971-25MLEA 101 EUR
TCIAE0971-25ML TCIAE0971-5ML
S-Ethyl thiopropionate ≥98.0% (por GC)
S-Ethyl thiopropionate
Formula: C₅H₁₀OS
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: -95°C
Pto. de inflamación: 36°C
Número MDL: MFCD00027016
Núm. CAS: 2432-42-0
EINECS: 219-405-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %