3-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0973-200MG E0973-1G
TCIAE0973-200MGEA 74 EUR
TCIAE0973-200MG TCIAE0973-1G
3-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥97.0% (por GC)
3-(2-Ethylhexyl)thiophene
Formula: C₁₂H₂₀S
MW: 196,35 g/mol
Pto. Ebullición: 30°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02260336
Núm. CAS: 121134-38-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %