Metoxiacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methoxyacetic ethyl ester
E0979-5G E0979-25G
TCIAE0979-5GEA 41 EUR
TCIAE0979-5G TCIAE0979-25G
Metoxiacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Metoxiacetato de etilo
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00009176
Núm. CAS: 3938-96-3
EINECS: 223-521-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %