4-Etoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-Ethoxybenzonitrile
E0981-5G E0981-25G
TCIAE0981-5GEA 16 EUR
TCIAE0981-5G TCIAE0981-25G
4-Etoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Etoxibenzonitrilo
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Número MDL: MFCD00001819
Núm. CAS: 25117-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C