2-Ethoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0982-5G E0982-25G
TCIAE0982-5GEA 39 EUR
TCIAE0982-5G TCIAE0982-25G
2-Ethoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₈H₁₇BO₃
Pto. Ebullición: 32°C
Número MDL: MFCD22054335
Núm. CAS: 1126-93-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %